AuftragsverfolgungKontakt
Eimer mit Deckel, Rund | Avantor
Eimer mit Deckel, Rund
Durchscheinend, 15 L, 317 mm, 305 mm
Artikelnr. SEMA2007
Anbieter:   SEMADENI
Eimer mit Deckel, Rund
Artikelnr. SEMA2007
Anbieter:  SEMADENI
Eimer mit Deckel, Rund
Eimer mit Deckel, Rund
Durchscheinend, 15 L, 317 mm, 305 mm
Preis
177,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend.
  • Mit genau passendem Schnappdeckel
  • Tragegriff aus Metall
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Für Anwendungen in der Industrie und in Laboren.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    15 L
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Höhe:
    305 mm
  • Seq:
    03
  • Ø:
    317 mm