Transportbehälter für einzelne Wafer, zum Handling von 300-mm-Wafern, Serie H 93
216-1588
: ENTEGRIS
- Bezeichnung:Transportbehälter, PC, farblos
- Seq:04
- VE:5
The H 93 single wafer shipper is designed to securely retain the wafer and minimise particle generation. Stackable with multiple closures, each shipper holds one 300 mm wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
- Secure, replaceable cushions for minimised particle generation
- Single latch for secure closing and easy opening
- Stackable for storage efficiency
- Clear PC construction for visual inspection without opening
Provides secure wafer protection in a convenient, easy to use package.
Please contact Avantor for complete range of products and options.
: Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.