Eimer Quadratisch
Durchscheinend, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
Artikelnr. SEMA1358
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
Eimer aus durchscheinendem LDPE, für Anwendungen in der Industrie und in Laboren.
- Schwer
- Robust
- Mit interner Skala und Tragegriff aus Metall
Spezifikationen
- Kapazität:20 L
- Farbe:Durchscheinend
- Abmessungen:330×310 mm
- Höhe:320 mm