Wischtücher für Reinraumschleusen, vorgetränkt, PROSAT®
Catalog # CONT497600-960
Supplier: CONTEC
Specifications
- Verpackt:800 Tücher/Beutel
- L×B:130×200 mm
- Seq:01
- VE:800
Specifications
About this item
Diese Vlieswischtücher bestehen aus starkem, fusselfreiem Zellulose-/Polyesterstoff, vorgetränkt mit 6% IPA und 94% DI-Wasser. Sie eignen sich ideal zum Abwischen von Handschuhen im Rahmen des Ankleideverfahrens.
- Spenderbehälter für einfachen Zugriff
- Sehr geringe Rückstände
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904