Analytische HPLC-Säulen, XTerra® Phenyl
Catalog # WATE186001147
Supplier: WATERS
Specifications
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:125 Å
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Phase:Phenyl
- VE:1
Specifications
About this item
XTerra® Phenyl-Säulen sind hybridbasierte Umkehrphasensäulen mit Phenylligandenfunktionalität. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Silicabasis.