Reinraum-Wischtücher, Microsilk™ II
Catalog # CONTLWMD0201
Supplier: CONTEC
Specifications
- Verpackt:Gestapelt, 100 Tücher/Beutel; 10 Beutel/Packung
- L×B:229×229 mm
- Modell:Microsilk™ II
- Fasern (>100 µm):1,14×10³/m²
- Grundgewicht:222 g/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):32,8 × 10⁶/m²
- Absorptionsvermögen - Extrinsisch:356 ml/m²
- Absorptionsrate:1 s
- Absorptionsvermögen - Intrinsisch:1,61 ml/g
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,025 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,346 g/m²
- Ionen - Natrium:0,066 ppm
- Ionen - Chlorid:0,145 ppm
- VE:1.000
Specifications
About this item
Diese Mikrofasertücher (80% Polyester, 20% Nylon) bestehen aus dichtem, mit Endlos-Mikrodenierfilament gewebtem Material. Die Wischtücher sind Laser-geschnitten, was die Fasern an den Kanten versiegelt. Die einzigartige Mikrofaser-Struktur verbessert den Oberflächenkontakt und sorgt für eine effektivere Reinigung.
- Gewaschen und doppelt verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4
- Nimmt mehr Schmutz und Rückstände auf als durchschnittliche Wischtücher
- Gute Saugfähigkeit mit Wasser und Lösungsmitteln
- Entfernt leicht Rückstände sowohl auf Öl- als auch auf Wasserbasis sowie Schmutz
- Ideal zum Reinigen und Polieren von Oberflächen
Suitable for use in Class 10, ISO 4, M2.5 cleanrooms.
Farbe: Weiß