AuftragsverfolgungKontakt
Weithalsflaschen mit Gewinde
500 ml, 38/R3
Artikelnr. 215-3585
Anbieter:   PONT PACKAGING
Weithalsflaschen mit Gewinde
Artikelnr. 215-3585
Anbieter:  PONT PACKAGING
Weithalsflaschen mit Gewinde
Weithalsflaschen mit Gewinde
500 ml, 38/R3
Preis
46,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 33 ST
Product Details & Documents
Klarglas.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
Ideal für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern und Pasten.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    38/R3
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    02