0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Chromatographiesäulen
Analytical HPLC columns, µBondapak® Phenyl
Analytical HPLC columns, µBondapak® Phenyl
WATEWAT027198
:
WATERS
Analytical HPLC columns, µBondapak® Phenyl
WATEWAT027198
:
WATERS
Säulenform:
Analytisch
Ø int.:
3,90 mm
Partikelgröße:
10 µm
Porengröße:
125 Å
Länge:
300 mm
Phase:
Phenyl
VE:
1