Analytische HPLC-Säulen, Resolve® C18
Artikelnr. WATEWAT085711
Lieferant: WATERS
Spezifikationen
- Ø int.:3,90 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:90 Å
- Länge:150 mm
- Phase:C18
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Die Kombination aus hydrophoben und silanophilen Mechanismen macht Resolve® C18-Packungen für polare und unpolare Verbindungen äußerst remanent. Resolve® C18-Pakete werden häufig für landwirtschaftliche, industrielle, chemische und pharmazeutische Anwendungen verwendet, bei denen sehr retentionsfähige Oberflächen zur Adsorption polarer Verbindungen erforderlich sind.