Bottle brushes
Bottle brush, T310, Naturborsten, Weiß, 41 mm, Draht, 300 mm
Artikelnr. 149-0008
Anbieter: PINNACLE BRUSH
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Borstenfarbe:Weiß
- Borstenmaterial:Naturborsten
- Bürstenkopf Ø:41 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Bezeichnung:Bottle brush, T310
- Seq:01
- Gesamtlänge:300 mm