ContactUsLinkComponent
Notfall-Verschüttungs-Kit für das Labor, PIG® HAZ-MAT
Notfall-Verschüttungs-Kit für das Labor, PIG® HAZ-MAT
Catalog # 121-0568
Supplier:  NEW PIG
undefined
Notfall-Verschüttungs-Kit für das Labor, PIG® HAZ-MAT
Catalog # 121-0568
Supplier:  NEW PIG
Specifications
  • Bezeichnung:
    Notfall-Verschüttungs-Kit,VWR®
  • VE:
    1 KIT
Specifications
About this item
Kleine Notfall-Verschüttungs-Kit für chemische Leckagen.
  • Verträglich mit den meisten Säuren und Basen, einschließlich 98%-iger Schwefelsäure und 30%-iger Natronlauge
  • Socken und Matten zur Aufnahme und Absorption
  • Ein Paar Einweghandschuhe und -beutel für schnelles Eingreifen und Entsorgen
Ordering information:
Delivery: Lieferung mit 9 saugfähigen Matten (380×510 mm), 1 Saugstrumpf (1,2 m), 1 Paar „Silver Shield“-Chemikalienhandschuhe, 2 Plastiktüten zur Entsorgung, 1 Warnschild und Entsorgungsleitfaden.
Packaging:
Caution: