ContactUsLinkComponent
Geldokumentationssystem, G:BOX Chemi XX9
  SYNOGBOX-CHEMI-XX9
undefined
Geldokumentationssystem, G:BOX Chemi XX9
  SYNOGBOX-CHEMI-XX9
  • Bezeichnung:
    G:BOX Chemi XX9 Geldokumentationssystem, 9 MP
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    570×550×990 mm
  • VE:
    1
Das Syngene G:BOX Chemi XX9 Geldokumentationssystem bietet optimale Leistung. Es ist hochempfindlich und wurde für anspruchsvolle Chemolumineszenz-Western-Blots, für Multiplex-Gele, IR- und routinemäßige Bildgebung von Fluoreszenz- und sichtbaren Gelen und Blots entwickelt. Durch die höhere räumliche Auflösung dieses Systems ist es geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, einschließlich 2D. Das G:BOX Chemi XX9 umfasst eine Kamera mit einer hohen Auflösung von 9 Megapixeln mit einer Quanteneffizienz von >73% bei 425 nm und damit einer hervorragenden Empfindlichkeit für Chemolumineszenz. Die funktionelle Steuerung von G:BOX Chemi XT4 erfolgt über die automatische GeneSys Steuerungssoftware. Es ist auch eine manuelle Steuerung möglich.
  • Effektive Auflösung von bis zu 27 Megapixeln
  • Motorbetriebes Objektiv (mit Feedback) und Filterrad mit 7 Positionen (mit UV-Filter zur Erweiterung der Anwendungen)
  • Automatische oder manuelle Steuerung mit GeneSys Software mit Autofokus
  • Diese Bilder können als JPEG, TIFF oder BMP auf dem Computer über Ethernet oder USB-Schnittstelle gespeichert werden
  • Komplett variabler, motorbetriebener Probentisch zur Aufnahme von großen bis kleinen Gelformaten
  • Eingebautes Beleuchtungsgerüst für LED-Auflichtoptionen*
  • Maximales Sichtfeld 323×256 mm
* Es steht eine Reihe von Auflichtoptionen sowohl für Auflicht- als auch Transilluminationsanwendungen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Cooling Temperature:−57 °C, Dynamic Range: 5,1 to 0,16 µg.
 : Jedes System umfasst eine 9-Megapixel-CCD-Kamera mit 16 Bit Farbtiefe, ein motorbetriebenes, festes Zoomobjektiv (f/1,4), einen motorbetriebenen Probentisch, ein motorbetriebenes Filterrad mit 7 Positionen und mit einem UV-Filter sowie ein LED-Gerüst. GeneSys Bildaufnahme- und Bearbeitungssoftware sowie die GeneTools Analysesoftware sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Weißlicht-LED-Auflicht und Kabel für die Randbeleuchtung sind im Lieferumfang enthalten*, jedoch kein Transilluminator oder Weißlicht-Konverter. Für den Betrieb des Systems ist ein externer Computer erforderlich.
UV transilluminators for use with G:BOX systems