Barcode reader, Nunc™
Barcode scanner, for use with any USB port
Artikelnr. NUNC330050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
This durable barcode reader is ideal for simple track sampling. It is for use with any USB slot.
- 'Plug and Play' function can automatically switch to read codes: 128A, 128B, 128C, 39 and interleave ²/₅ Convenient and easy to use with an Excel spread sheet
- Scanner is a contact scanner which means it must be in contact with the barcode to read
Spezifikationen
- Bezeichnung:Barcode scanner, for use with any USB port
- Cat. No.:NUNC330050
- Schnittstellen:USB
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.