Prefilter attachment
Prefilter attachment, Edelstahl
Artikelnr. SART16807
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
Allows the separation of coarse solids from samples with bacteriological germ detection in a single operation, before and during the actual germ-retaining filtration step.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Prefilter attachment
- Material:Edelstahl
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.