Specifications
- Bezeichnung:G:BOX Chemi XX6 Geldokumentationssystem, 6 MP
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- B×T×H:570×550×990 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Das Syngene G:BOX Chemi XX6 Geldokumentationssystem bietet optimale Leistung. Es ist hochempfindlich und wurde für anspruchsvolle Chemolumineszenz-Western-Blots, für Multiplex-Gele, IR- und routinemäßige Bildgebung von Fluoreszenz- und sichtbaren Gelen und Blots entwickelt. Durch die höhere räumliche Auflösung dieses Systems ist es geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, einschließlich 2D. Das G:BOX Chemi XX6 umfasst eine Kamera mit einer hohen Auflösung von 6 Megapixeln mit einer Quanteneffizienz von >73% bei 425 nm und damit eine hervorragende Empfindlichkeit für Chemolumineszenz. Die funktionelle Steuerung von G:BOX Chemi XT4 erfolgt über die automatische GeneSys Steuerungssoftware. Es ist jedoch auch eine manuelle Steuerung möglich.
- Effektive Auflösung von bis zu 18 Megapixeln
- Motorbetriebes Objektiv (mit Feedback) und Filterrad mit 7 Positionen (mit UV-Filter zur Erweiterung der Anwendungen)
- Automatische oder manuelle Steuerung mit GeneSys Software mit Autofokus
- Diese Bilder können als JPEG, TIFF oder BMP auf dem Computer über Ethernet oder USB-Schnittstelle gespeichert werden
- Komplett variabler, motorbetriebener Probentisch zur Aufnahme von großen bis kleinen Gelformaten
- Eingebautes Beleuchtungsgerüst für LED-Auflichtoptionen*
- Maximales Sichtfeld 323×256 mm
* Es steht eine Reihe von Auflichtoptionen sowohl für Auflicht- als auch Transilluminationsanwendungen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Cooling Temperature:−57 °C, Dynamic Range: 5,1 to 0,16 Ext. Ø