ContactUsLinkComponent
Wischtücher, Tork Reflex™
  115-3120
 :  Essity
undefined
Wischtücher, Tork Reflex™
  115-3120
 :  Essity
  • Für:
    M4-Spender
  • Verpackt:
    6 Rollen à 150,8 m
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Tuchrolle, mit Innenabrollung, 2-lagig, 450 Blatt
  • L×B:
    150,8 m × 194 mm
  • VE:
    6 Roll
Diese vielseitig einsetzbaren Papiertücher sind ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten.
  • Tork Easy Handling™: Verpackung ist einfach zu tragen, zu öffnen, zusammenzufalten und zu entsorgen
  • Weich und daher auch zum Abwischen der Händer geeignet
  • Kann mit M4-Spendern (Innenabrollungsspender mit Einzelblattentnahme) verwendet werden