Handtücher
Papiertuchrollen, geprägt, 1-lagig, Grau, 190 m × 200 mm, 6 Rollen à 190 m
Artikelnr. KIMW6063
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Geprägte Papiertuchrollen zur Verwendung mit dem CONTROLOMATIC* Spender 6963.
Dokumente
KIMB6063_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Verpackt:6 Rollen à 190 m
- Farbe:Grau
- Bezeichnung:Papiertuchrollen, geprägt, 1-lagig
- L×B:190 m × 200 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.