Reinraum-Wischtücher, getränkt, TechniSat® Gowning Room Wipe™
Artikelnr. TEXWTX1048
Lieferant: Texwipe
Spezifikationen
- Verpackt:210 Tücher/Nachfüllpackung; 12 Nachfüllpackungen und 1 Spender mit Klappdeckel
- Bezeichnung:TX1048
- L×B:203×127 mm
- VE:2.520
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das Wischtuch besteht zu 55% aus Zellulosevlies und zu 45% aus Polyester und ist mit 6% IPA getränkt.
- Äußerst geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Gewaschene Schnittkante
- Bringt genau abgemessene Mengen hochreinen Alkohols auf die Oberfläche auf: Optimiert den Alkoholverbrauch und reduziert Verschüttungsgefahr
- Lösungsmittelsichere Reinraumverpackung
- Jeder Packung enthält einen Spender zur bequemen Entnahme
Ideal zur Reinigung von Außenflächen von Produktions- und Laborgeräten in Reinräumen und zur Reinigung von Oberflächen während und nach der Produktion.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5 geeignet.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904