AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionspinzette, Erem®
Gerade, stumpfe Spitzen mit Beschichtung (2 mm breit), 120 mm
  BSNC2ASARU
 :   Basan
Präzisionspinzette, Erem®
  BSNC2ASARU
 :  Basan
Präzisionspinzette, Erem®
Präzisionspinzette, Erem®
Gerade, stumpfe Spitzen mit Beschichtung (2 mm breit), 120 mm
100,00 €
1 * 1 Pack.
Edelstahl. Diese Pinzette ist ideal für standardmäßige Greifarbeiten und Bestückungsarbeiten auf Leiterplatten.
  • Rostfrei, blendfrei, hitzebeständig und säurefest
  • Robuste Spitzen mit Beschichtung: Für nicht-haftenden Halt von selbstklebenden Teilen
  • Antimagnetisch
  • Typ:
    Gerade, stumpfe Spitzen mit Beschichtung (2 mm breit)
  • Länge:
    120 mm