AuftragsverfolgungKontakt
Kreuzmuffe
Kreuzmuffe
Kreuzmuffe
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Doppelmuffe aus gehärtetem Gusseisen, pulverbeschichtet.
  • Für Stäbe bis 16 mm Ø
  • Mit Messing-Rändelschrauben oder Edelstahl- Sicherheitsherzschrauben
  • Gewinde: M8
Gewicht: 180 g
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Spannweite
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Mit Flügelschrauben aus Messing
    0 - 16 mm
    Temperguss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32,70 €
    32,70 €
    1 * 1 ST
       32,70 €
  • Mit Sicherungs-Herzschrauben
    0 - 16 mm
    Temperguss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 66,10 €
    66,10 €
    1 * 1 ST
       66,10 €