Cooling Plates
Cooling plate, 480×280×33 mm (ext)
Artikelnr. 215-0248
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
Cooling container, blue colour with white interior, suitable for transporting frozen or perishable products and laboratory products.
- High quality foam of insulation
- Hinged lid for tightly closing and two side handles
- Stackable cooling plates
Use of cooling plate in the cover allows to effectively increase the cooling effect.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Cooling plate
- Abmessungen:480×280×33 mm (ext)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.