AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyer flasks, wide neck | Avantor
Erlenmeyer flasks, wide neck
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Erlenmeyer flasks, wide neck
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Zertifikate
Erlenmeyer flasks, wide neck
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With beaded rim and graduation.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Höhe
    Ext.Ø
    Hals A-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 106,00 €
    106,00 €
    1 * 10 ST
       106,00 €
  • 500 ml
    175 mm
    105 mm
    50 mm