AuftragsverfolgungKontakt
Sicherheitskörbe, PP | Avantor
Sicherheitskörbe, PP
Rechteckiger Korb mit Griff, blau, 28 l, 380×230×255 mm
Artikelnr. NEOL1-7011
Anbieter:   NEOLAB
Sicherheitskörbe, PP
Artikelnr. NEOL1-7011
Anbieter:  NEOLAB
Sicherheitskörbe, PP
Sicherheitskörbe, PP
Rechteckiger Korb mit Griff, blau, 28 l, 380×230×255 mm
Preis
15,91 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laborkörbe aus PP mit Klappgriffen.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Stapelbar, auch als Container zum Eintauchen von Glaswaren in Reinigungslösungen oder zum Trocknen verwendbar Die schwarzen Griffe werden aus recyceltem Material hergestellt.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    28 l
  • Bezeichnung:
    Rechteckiger Korb mit Griff, blau
  • B×T×H:
    380×230×255 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.