Reinraum-Wischtücher, getränkt, Polynit Heatseal, PROSAT®
115-1869
: CONTEC
- Verpackt:50 Tücher/Beutel, 16 Beutel/Packung
- L×B:230×230 mm
- Modell:Polynit Heatseal
- Fasern (>100 µm):0,150×10³/m²
- Grundgewicht:140 g/m²
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):2,2 × 10⁶/m²
- Ionen - Natrium:0,17 ppm
- Ionen - Chlorid:0,06 ppm
- VE:800
Diese Wischtücher aus Endlosfilament-Polyester sind lasergeschnitten, so dass die Fasern an den Kanten der Tücher zusammengehalten werden. Dies sorgt für eine sehr saubere, nicht scheuernde Kante, die eine komplette Nutzung der Wischtuchoberfläche ermöglicht. Getränkt mit 5% IPA (Semi-Grade) und 95% deionisiertem Wasser.
- Wischtuch verfügt über einen extrem geringen Anteil an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Getränkter Zustand verringert Lösungsmittelverbrauch und maximiert Prozessüberwachung und Konsistenz
- Abriebfest und chemikalienbeständig
- Ideal für allgemeine und kritische Reinigungsarbeiten
Farbe: Weiß
: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.