AuftragsverfolgungKontakt
Attachable screwthread tubes
GL 18
Artikelnr. SMIT746/GL18
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Attachable screwthread tubes
Artikelnr. SMIT746/GL18
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Attachable screwthread tubes
GL 18
Preis
7,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN screw thread GL.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 18
  • Seq:
    02