AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Zertifikate
9 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Funnels, made of, borosilicate glass, with sintered glass disc. For convenient filtration of solutions.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Excellent temperature resistance
Product Family Options
Produktinformationen
  • Platte Ø
    Kapazität
    Porosität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 30 mm
    50 ml
    3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 938,00 €
    938,00 €
    1 * 10 ST
       938,00 €
  • 60 mm
    125 ml
    3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 1 430,00 €
    1 430,00 €
    1 * 10 ST
       1 430,00 €
  • 90 mm
    500 ml
    3
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 256,00 €
    256,00 €
    1 * 1 ST
       256,00 €
  • 30 mm
    50 ml
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 131,00 €
    131,00 €
    1 * 1 ST
       131,00 €
  • 40 mm
    75 ml
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 1 ST
       157,00 €
  • 60 mm
    125 ml
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 180,00 €
    180,00 €
    1 * 1 ST
       180,00 €
  • 90 mm
    500 ml
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 250,00 €
    250,00 €
    1 * 1 ST
       250,00 €
  • 120 mm
    1000 ml
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 329,00 €
    329,00 €
    1 * 1 ST
       329,00 €
  • 175 mm
    4000 ml
    4
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 908,00 €
    908,00 €
    1 * 1 ST
       908,00 €