Nitril-Handschuhe, TouchNTuff® 92-500
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Diese Nitrilhandschuhe bieten eine bis zu viermal höhere Durchstoßfestigkeit als vergleichbare Handschuhe aus Naturlatex und dreifache Widerstandsfähigkeit gegenüber ähnlichen Handschuhen aus Neopren. Sie bieten einen nachgewiesenen Spritzschutz gegen gefährliche Chemikalien.
- Unsteril, gepudert, strukturierte Fingerspitzen
- "Thin Nitrile Technologie“ für leichtes Anziehen und gute Griffigkeit bei nassen oder trockenen Bedingungen
- Entwickelt für maximale Bewegungsfreiheit und minimale Ermüdung der Hände
- Frei von Latexproteinen: Reduziert das Risiko von Typ-I-Allergien
Geeignet für den Umgang mit Chemikalien, leichte Montageaufgaben und Anwendungen in der Elektronikindustrie.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKPT); EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 5; Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Specifications
- Catalog No:
- 112-0996
- 112-0995
- 112-0993
- 112-0994
- Modell:
- 92-500
- 92-500
- 92-500
- 92-500
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Gepudert/ungepudert:
- Gepudert
- Gepudert
- Gepudert
- Gepudert
- Stulpenart:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5
- Antistatisch:
- +
- +
- +
- +
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
- +
- +
- +
- +