Hydrometer for milk
Hydrometer for milk, 1,000 − 1,040 g/ml, 0,001 g/ml, 165 mm
Artikelnr. ALLA2200FG100/20QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Hydrometer for milk
- Länge:165 mm
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,000 − 1,040 g/ml