AuftragsverfolgungKontakt
Mini magnifier | Avantor
Mini magnifier
Mini magnifier, 135×161×44 mm, 1,75×
Artikelnr. 710-4001
Anbieter:   HEATHROW
Mini magnifier
Artikelnr. 710-4001
Anbieter:  HEATHROW
Mini magnifier
Mini magnifier
Mini magnifier, 135×161×44 mm, 1,75×
Preis
243,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This mini magnifier can be used as an accessory for the eCount® or can be stand-alone.
Mini magnifier enlarges objects for easier viewing. Swivelling, moulded lens, with 1,75× magnification. Lens measures 185×100 mm; stand measures 207 mm (height).
Bestellinformation: Mini LED light box must be purchased separately.
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    1,75×
  • Bezeichnung:
    Mini magnifier, 135×161×44 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEAT120661
    Mini-Light Box, 161×135×44 mm
    Mini-magnifier
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 339,00 €