Anschlüsse für Kapillarsäulen, Press-fit
Lieferant: Agilent
Zertifikate
Über diesen Artikel
Diese Press-Fit-Kapillaranschlüsse sind lasergefräst, um über die gesamte Länge hoch reproduzierbare Konuswinkel zu bieten und so eine hervorragende Abdichtung zu gewährleisten.
Frequently Bought Together