AuftragsverfolgungKontakt
Sample container, with screw cap
Sample container, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Rot
Artikelnr. DELT409703
Anbieter:   DELTALAB
Sample container, with screw cap
Artikelnr. DELT409703
Anbieter:  DELTALAB
Sample container, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Rot
Preis
195,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 620 ST
Product Details & Documents
Ultra clear PP container with PE leak proof screw cap.
  • Moulded graduation in 20 ml increments up to 100 ml
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Documents
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    57 mm
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    73 mm
  • Verschluss-Farbe:
    Rot