Disposable cups
150 ml, 70 mm, 70 mm, 30×100/case, PS
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Disposable sample cups, for general sample collection.
Lieferumfang: Cups are supplied stacked.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ext.Ø:70 mm
- Verpackt:30×100/case
- Kapazität:150 ml
- Höhe:70 mm
- Material:PS
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.