ContactUsLinkComponent
Flat flange joint, QUICKFIT®
Artikelnr. BIBBFG100
Lieferant:  SciLabware
undefined
Flat flange joint, QUICKFIT®
Artikelnr. BIBBFG100
Lieferant:  SciLabware
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    100 mm
  • Rohr A-Ø:
    150 mm
  • Seq:
    04
  • Gesamtlänge:
    110 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PYREX®, borosilicate glass, Quickfit® joints, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Highest quality flat flange joints. Precision ground for leak-free performance.