Analytische HPLC-Säulen, XBridge™ BEH C18
: WATERS
Das XBridge™ BEH C18-Sorbens kann über den gesamten pH-Bereich der mobilen Phase (1 bis 12) verwendet werden. Der trifunktional gebundene C18-Ligand bietet Ihnen eine universelle Säule für die meisten HPLC-Trennungen und bietet Ihnen den breitesten nutzbaren pH-Bereich, überlegene Stabilität bei niedrigen pH-Werten und extrem geringes Säulenbluten.
Frequently Bought Together