Gewindefläschchen
Marketsource
: WATERS
Documents
Product Family Options
Klar
- BezeichnungTypKapazitätØ×HMaterialFarbeMit DeckelVerschlusstypSeptumVerpackt
- Vials, LCGC certified1,00 ml12×32 mmGlasKlarJaScrew capPTFE/Silikon, vorgeschlitzt1 * 100 ST382,00 €Marketsource
- Fläschchen, totale Rückgewinnung, LCGC-zertifiziert1,00 ml12×32 mmGlasKlarJaSchraubverschlussSilikon/PTFE, geklebt1 * 100 ST333,00 €MarketsourceMarketsource
- Fläschchen, LCGC-zertifiziert2,00 ml12×32 mmGlasKlarJaSchraubverschlussPTFE/Silikon (vorgeschlitzt)1 * 100 ST172,00 €MarketsourceMarketsource
- Vials, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasKlarJaScrew capSilikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt1 * 100 ST106,00 €MarketsourceMarketsource
- Vials, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasKlarJaScrew capSilicone/PTFE, bonded1 * 100 ST96,90 €MarketsourceMarketsource
- Vials, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasKlarJaScrew capPTFE/Silikon1 * 100 ST164,00 €MarketsourceMarketsource
Braun
- BezeichnungTypKapazitätØ×HMaterialFarbeMit DeckelVerschlusstypSeptumVerpackt
- Vials, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasBraunJaScrew capSilicone/PTFE, bonded1 * 100 ST126,00 €MarketsourceMarketsource
- Vials, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasBraunJaScrew capPTFE/Silikon1 * 100 ST172,00 €MarketsourceMarketsource
- Vials, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasBraunJaScrew capPTFE/silicone, pre-slit1 * 100 ST126,00 €MarketsourceMarketsource
Max Rückgewinnung
- BezeichnungTypKapazitätØ×HMaterialFarbeMit DeckelVerschlusstypSeptumVerpackt
- Vials, maximum recovery, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasKlarJaScrew capPTFE/Silikon1 * 100 ST316,00 €MarketsourceMarketsource
- Vials, maximum recovery, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasKlarJaScrew capSilikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt1 * 100 ST333,00 €Marketsource
Verschlüsse
- BezeichnungTypKapazitätØ×HMaterialFarbeMit DeckelVerschlusstypSeptumVerpackt
- MarketsourceMarketsource
300 µl PP
- BezeichnungTypKapazitätØ×HMaterialFarbeMit DeckelVerschlusstypSeptumVerpackt
- Vials, LCGC certified0,30 ml12×32 mmPPKlarJaScrew capSilikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt1 * 100 ST126,00 €MarketsourceMarketsource
- Vials, LCGC certified0,30 ml12×32 mmPPKlarJaScrew capSilikon gebunden/PTFE1 * 100 ST106,00 €MarketsourceMarketsource
Braun Max
- BezeichnungTypKapazitätØ×HMaterialFarbeMit DeckelVerschlusstypSeptumVerpackt
- Vials, Amber Max, LCGC certified2,00 ml12×32 mmGlasBraunJaScrew capSilikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt1 * 100 ST374,00 €MarketsourceMarketsource
Klarglas-Bördelrand
- BezeichnungTypKapazitätØ×HMaterialFarbeMit DeckelVerschlusstypSeptumVerpackt
- Fläschchen, maximale Rückgewinnung, LCGC-zertifiziert2,00 ml12×32 mmGlasKlarJaBördelkappe1 * 100 ST52,50 €MarketsourceMarketsource
Verschlüsse
- FürGewindeSeptumTyp
- Alliance systemsBlaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitztSchraubverschluss1 * 100 ST84,20 €