ContactUsLinkComponent
Analytische HPLC-Säulen, XTerra® RP8
Catalog # WATE186000439
Supplier:  WATERS
Analytische HPLC-Säulen, XTerra® RP8
Catalog # WATE186000439
Supplier:  WATERS
Specifications
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    3,5 µm
  • Porengröße:
    125 Å
  • Länge:
    100 mm
  • Phase:
    RP8
  • VE:
    1
Specifications
About this item
XTerra® RP8-Säulen sind hybridbasierte Umkehrphasen-C8-Säulen für allgemeine Anwendungen, die die patentierte Technologie eingebetteter polarer Gruppen von Waters enthalten, um die Peakformleistung für hochbasische Verbindungen zu verbessern. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Silicabasis.