AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Marketsource
Anbieter:   WATERS
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Anbieter:  WATERS
Marketsource
Zertifikate
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These cartridges can used with liquid and gas samples and have the unique capability of reverse flow direction, a useful feature for trace enrichment application.
  • Precision design suits to robotic application also more convenient in manual use
  • Sorbents are in short and long body configurations
Can be connected to different devices like filter units, positive flow pumps and syringes, vacuum manifolds, automated sample processor, and in-line reaction systems (PET applications).
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Porengröße
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Sep-Pak® Plus Short, C18
    Kartusche
    125 Å
    55 - 105 µm
    0,7 ml
    360 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 416,00 €
    416,00 €
    1 * 50 ST
       416,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sep-Pak® Plus Short, tC18
    Kartusche
    125 Å
    37 - 55 µm
    0,8 ml
    400 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 416,00 €
    416,00 €
    1 * 50 ST
       416,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource