Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Transfer-Membranen
Blotting membranes, nitrocellulose, NC 45 (pore size 0,45 µm)
Blotting membranes, nitrocellulose, NC 45 (pore size 0,45 µm)
Artikelnr. SERA42516.01
Lieferant:
Serva
Bild vergrößern
Blotting membranes, nitrocellulose, NC 45 (pore size 0,45 µm)
Artikelnr. SERA42516.01
Lieferant:
Serva
Spezifikationen
Bezeichnung:
Nitrocellulose membranes, sheets, pore size 0,45 µm
Abmessungen:
88×88 mm
VE:
10
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails