Selbstretter-Halbmaske, Evamasque
DALL1728570
- Typ:Selbstretter
- VE:1
- Ausatemventil:+
- Klasse:A1B1E1K1
Das EVAMASQUE ist ein 15-Minuten Filtergerät zur Selbstrettung, das einen wirksamen Schutz bei der Evakuierung von versehentlich kontaminierten Bereichen bietet, deren Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre mehr als 17 % beträgt. Es eignet sich besonders für die Einsatzbedingungen in der Öl- und Gasindustrie sowie in der chemischen Industrie, da es mit dem ABEK-Filter ein breites Spektrum der Gasfiltration abdeckt. Es ist auch mit anderen PSA wie Schutzbrillen und Helmen kompatibel. Die Maske ist aus schwarzem EPDM geformt und hat ein Neopren-Einatemventil, Silikon-Ausatemventilen und ein Elastomerband.
- Hoher Schutz durch ABEK-Filter mit breitem Wirkungsspektrum gegen organische, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff sowie andere saure Gase, Ammoniak und organische Ammoniumverbindungen
- Kann am Gürtel getragen werden und ist im Notfall leicht erreichbar
- Verpackt in einem robusten Schutzgehäuse, das das Gerät zur Selbstrettung vor versehentlicher Beschädigung und Kontamination schützt
- Durch die niedrige Position des Filters auf der Halbmaske wird das Sichtfeld nicht behindert
- Das Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand
: DIN58647-7 Standard