AuftragsverfolgungKontakt
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
Supplier:   HONEYWELL SAFETY
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Nit
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Diese Strickhandschuhe aus einem Verbund- und Para-Aramidgarn sind an der Innenhand mit einer schwarzen Nitrilschaumbeschichtung ausgestattet.
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuhe eine hervorragende Passform und ein hohes Tastempfinden
  • Para-Aramid-Garn schützt gegen Kontaktwärme und Schnitte
  • Polyamidbeschichtung innen: Begrenzter Kontakt zwischen Haut und Verbundfaser
  • Die Nitrilbeschichtung sorgt für einen guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Die Schaumbeschichtung ist flexibler als eine Standard-Nitrilbeschichtung
Ideal für das Handling schwerer Gegenstände mit hoher Schnittgefährdung in öligen und fettigen Umgebungen.
 : EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • DALL2232524/7
  • DALL2232524/9
  • DALL2232524/10
  • DALL2232524/11
  • Modell:
  • Nit
  • Nit
  • Nit
  • Nit
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • Trägermaterial:
  • Para-Aramid
  • Para-Aramid
  • Para-Aramid
  • Para-Aramid
  • Oberfläche:
  • Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
  • Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
  • Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
  • Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
  • Messgerät:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Stulpenart:
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • EN Standard:
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Handschuhgröße
    Farbe
    Länge
    Availability
    Price
  • 7
    Grün/schwarz
    250 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 PAAR
    1 * 1 PAAR
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232524/7
    Modell
    Nit
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Para-Aramid
    Oberfläche
    Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
    Messgerät
    13
    Stulpenart
    Strickbündchen
    EN Standard
    EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • 9
    Grün/schwarz
    250 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 PAAR
    1 * 1 PAAR
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232524/9
    Modell
    Nit
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Para-Aramid
    Oberfläche
    Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
    Messgerät
    13
    Stulpenart
    Strickbündchen
    EN Standard
    EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • 10
    Grün/schwarz
    250 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 PAAR
    1 * 1 PAAR
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232524/10
    Modell
    Nit
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Para-Aramid
    Oberfläche
    Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
    Messgerät
    13
    Stulpenart
    Strickbündchen
    EN Standard
    EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • 11
    Grün/schwarz
    250 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 PAAR
    1 * 1 PAAR
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232524/11
    Modell
    Nit
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Para-Aramid
    Oberfläche
    Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
    Messgerät
    13
    Stulpenart
    Strickbündchen
    EN Standard
    EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)