Schnittschutzhandschuhe, Sharpflex Liner
Catalog # DALL2232522/9
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Specifications
- Handschuhgröße:9
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Farbe:Gelb/grün
- Länge:250 mm
- Seq:03
- Modell:Liner
- EN Standard:EN 388:2016 (2X4XC), EN 407 (X1XXXX)
- Stulpenart:Strickbündchen
- Messgerät:13
- VE:10 PAIR
Specifications
About this item
Diese Strickhandschuhe bestehen aus Verbundmaterial und Kevlar®-Garn.
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Kevlar®-Garn schützt vor Kontaktwärme und Schnitten
- Innenseite mit Polyamid beschichtet: Begrenzter Kontakt zwischen Haut und Verbundfaser
- Beidseitig tragbar
Ideal für das Handling schwerer Gegenstände mit hoher Schnittgefährdung in trockenen Umgebungen.
Certifications: EN 388:2016 (2X4XC), EN 407 (X1XXXX); Kat. II