AuftragsverfolgungKontakt
Soxhlet extractor, multiposition | Avantor
Soxhlet extractor, multiposition
Soxhlet extraction, 100 ml, 6 sample pieces, SMX 100, 100 ml
Artikelnr. BEHRB00218423
Anbieter:   BEHR
Soxhlet extractor, multiposition
Artikelnr. BEHRB00218423
Anbieter:  BEHR
Soxhlet extractor, multiposition
Soxhlet extraction, 100 ml, 6 sample pieces, SMX 100, 100 ml
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Complete workstation to undertake Soxhlet extraction using 6×100 ml flasks.
Lieferumfang: Workstation comprises temperature and time controller, heating block with six sample positions, condenser frame with coolant water distribution manifold, glassware including flasks, extractors and Dimroth condensers.
Spezifikationen
  • Typ:
    SMX 100
  • Bezeichnung:
    Soxhlet extraction, 100 ml, 6 sample pieces
  • Kolbeninhalt:
    100 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.