ContactUsLinkComponent
Rocker, Rocker II™
Lieferant:  BOEKEL SCIENTIFIC
Zertifikate
undefined
Rocker, Rocker II™
Lieferant:  BOEKEL SCIENTIFIC
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 444-3512
  • Modell:
  • Rocker II™
  • Schüttelbewegung:
  • Rocking
  • Drehzahl:
  • 3 - 25 min⁻¹
  • Winkel:
  • 0 - 20° (adjustable tilt)
  • B×T×H:
  • 191×178×127 mm
  • Max. load:
  • 2,7 kg