AuftragsverfolgungKontakt
Aräometer
Aräometer
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Beide Hydrometer (Aerometer) sind für die Dichtebestimmung nach dem Archimedischen Prinzip konzipiert.
 : DIN 12791
 :
 :
 :
 :
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Teilung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Aräometer
    0,800 − 0,900 g/ml
    0,002 g/ml
    245 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 74,20 €
    74,20 €
    1 * 1 ST
       74,20 €
  • Aräometer
    0,900 − 1,000 g/ml
    0,002  g/ml
    245 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 74,20 €
    74,20 €
    1 * 1 ST
       74,20 €