AuftragsverfolgungKontakt
Sample container with screw cap | Avantor
Sample container with screw cap
Anbieter:   DELTALAB
Sample container with screw cap
Anbieter:  DELTALAB
Zertifikate
Sample container with screw cap
Sample container with screw cap
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Bezeichnung
    Ext.Ø
    Höhe
    Typ
    Farbe
    Verschluss-Farbe
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 60 ml
    38 mm
    65 mm
    With white label
    Blau
    Blau
    Bulk
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 600 ST
       255,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    216-4051
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    With label
    Klar
    Rot
    Bulk
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 450 ST
       241,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    DELT409701
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    Sterile R (irradiated)
    Klar
    Rot
    Individually wrapped
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - 265,00 €
    265,00 €
    1 * 350 ST
       265,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    DELT409726.G
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    Sterile A (aseptic)
    Klar
    Rot
    Individually wrapped
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - 122,00 €
    122,00 €
    1 * 350 ST
       122,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    DELT409726
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    Without label
    Klar
    Rot
    Bulk
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - 212,00 €
    212,00 €
    1 * 450 ST
       212,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    216-4100
  • 150 ml
    Ideal for photosensitive samples
    57 mm
    73 mm
    With white label
    Blau
    Blau
    Bulk
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - 260,00 €
    260,00 €
    1 * 450 ST
       260,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    216-4052