Geldokumentationssystem, Syngene G:BOX Chemi XRQ
733-2350
- Bezeichnung:G:BOX Chemi XRQ Geldokumentationssystem, 4 MP
- Seq:01
- B×T×H:570×450×840 mm
- Kamera:CCD, 16-Bit, 65.536 Graustufen
- Dynamischer Bereich:5,1 - 0,32 µg
- VE:1
Das G:BOX Chemi XRQ Gelbildgebungssystem wurde für erweiterte Fluoreszenz-Anwendungen und Chemolumineszenz-Western-Blots entwickelt. G:BOX Chemi XRQ bietet hohe Quanteneffizienz (73% bei 425 nm) und 4-Megapixel-Bilder mit verbesserten Kühlung für längere Belichtungszeiten. Die funktionelle Steuerung von G:BOX Chemi XRQ erfolgt über die automatische GeneSys Steuerungssoftware. Es ist auch eine manuelle Steuerung möglich.
- Effektive Auflösung von bis zu 16 Megapixeln
- Motorbetriebes Objektiv (mit Feedback) und Filterrad mit 7 Positionen (mit UV-Filter zur Erweiterung der Anwendungen)
- Automatische oder manuelle Steuerung mit GeneSys Software
- Diese Bilder können über Ethernet oder USB-Schnittstelle als JPEG, TIFF oder BMP auf dem Computer gespeichert werden
- Eingebautes Beleuchtungsgerüst für LED-Auflichtoptionen*
- Maximales Sichtfeld 305×227 mm
* Es steht eine Reihe von Auflichtoptionen sowohl für Auflicht- als auch Transilluminationsanwendungen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Coolig Temperature : −57 °C, Dynamic Range: 5,1 to 0,32 Ext. Ø
: Jedes System umfasst eine 4-Megapixel-CCD-Kamera mit 16 Bit Farbtiefe, ein motorbetriebenes Zoomobjektiv (f/1,2, 12,5-75 mm) mit Feedback, ein motorbetriebenes Filterrad mit 7 Positionen und mit einem chemischen UV-Filter, ein LED-Gestell sowie eine obere Dunkelkammerabdeckung. GeneSys Bildaufnahme- und Bearbeitungssoftware sowie die GeneTools Analysesoftware sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Weißlicht-LED-Auflichter sind im Lieferumfang enthalten*, jedoch kein Transilluminator oder Weißlicht-Konverter. Für den Betrieb des Systems ist ein externer Computer erforderlich.