ContactUsLinkComponent
Tape dispenser
Artikelnr. LIMP661-008
Lieferant:  PREMIER LIMPET
Tape dispenser
Artikelnr. LIMP661-008
Lieferant:  PREMIER LIMPET
Spezifikationen
  • Zur Nutzung mit:
    Tapes with 25 mm width
  • Bezeichnung:
    Tape dispeneser, 1 position
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Designed for heavy duty service.
  • Mounted on non-slip rubber pads