AuftragsverfolgungKontakt
Cervical spinal column
Cervical spinal column (19 cm), 300 g
Artikelnr. BINH1000144
Marketsource
Anbieter:   3B Scientific
Cervical spinal column
Artikelnr. BINH1000144
Anbieter:  3B Scientific
Marketsource
Cervical spinal column
Cervical spinal column
Cervical spinal column (19 cm), 300 g
Preis
195,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This real life replica of the anatomy of the cervical spinal column is a high quality model.
  • Consisting of:
  • Occipital plate
  • Seven cervical vertebrae with intervertebral discs
  • Cervical nerves
  • Vertebral arteries
  • Spinal cord
On a flexible stand.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    300 g
  • Bezeichnung:
    Cervical spinal column (19 cm)