ContactUsLinkComponent
Pipettierhelfer, Pipet Helper®
Artikelnr. 613-2940
Lieferant:  EPPENDORF
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Pipettierhelfer, Pipet Helper®
Artikelnr. 613-2940
Lieferant:  EPPENDORF
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pipet Helper®
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml.
  • Saugkolben sorgt für schnelles Füllen der Pipette (bis zu 100 ml auf einmal)
  • Ergonomischer Hebel für sanfte Kontrolle beim Ansaugen und Dispensieren
  • Tropfenweises Dispensieren und Ausblasen ohne Verspritzen
  • Tropfstopp dank hydrophobem Membranfilter (3 µm)
  • Einfache Wartung und Reinigung durch einfache Demontage; vollständig autoklavierbar
Der leichte Pipet Helper® ist das perfekte Instrument für unerfahrene Anwender, da das robuste und intuitive Design allen Anwendern eine präzise Meniskuseinstellung ermöglicht. Das Ventil ist so optimiert, dass Flüssigkeiten einfach aspiriert werden können, ohne Druck auszuüben. Der speziell entwickelte Ansaugkonus sorgt für sicheren Sitz für alle Mess- und Vollpipetten (Glas und Kunststoff).