AuftragsverfolgungKontakt
Immersion probe
Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated, −200…+1150 °C, 1,5×130 mm
  620-4707
 :   Greisinger
Immersion probe
  620-4707
Immersion probe
Immersion probe
Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated, −200…+1150 °C, 1,5×130 mm
1 * 1 ST
  • Messbereich:
    −200…+1150 °C
  • Bezeichnung:
    Immersion probe, NiCr-Ni, class 1, flexible jacket material (inconel), electrically isolated
  • Ø×L:
    1,5×130 mm